Drukuj
Kwas akrylowy 98% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 439 PLN
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Kwas akrylowy 98% stabilised, extra pure
Kwas akrylowy
Formuła: C₃H₄O₂
Temp. Wrzenia: 139 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004367
Numer CAS: 79-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-177-9
Jednostka: 2218
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid