Drukuj
Kwas akrylowy stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
8.00181.0100EA 117 PLN
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
Kwas akrylowy stabilised, Sigma-Aldrich®
Kwas akrylowy
Formuła: C₃H₄O₂
Temp. Wrzenia: 141,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004367
Numer CAS: 79-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-177-9
Jednostka: 2218
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 72.06 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.8 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4224 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.9 - 19.8 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794
Synonyms 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Hill Formula C3H4O2