Kwas akrylowy, low water content ≥99.5% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
Stabilized with ca 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5%
CAS No.: 79-10-7
Molecular Formula: H2C=CHCO2H
Formula Weight: 72.06
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.051
Refractive Index: 1.4202
Odour: Pungent
Melting Point: ca 13°
Boiling Point: 138-139°
Solubility: Miscible with water, alcohols, ether
Beilstein Reference: 635743
Merck Reference: 14,130
UN No.: 2218
MDL No.: MFCD00004367
Formuła:
C₃H₄O₂ Temp. Wrzenia: 138…139 °C Temp. topnienia: ∼ 13 °C Gęstość: 1,051 Temp. Zapłonu: 54 °C (130 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004367 Numer CAS: 79-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-177-9 Jednostka: 2218 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,130 |