Drukuj
2-Heptanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 849 PLN
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanon 98%
2-Heptanone
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 149…150 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009513
Numer CAS: 110-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-767-1
Jednostka: 1110
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04683
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure