Drukuj
Alkohol amylowy (mieszanina izomerów), EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Amyl alcohol (mixture of isomers), Pentanol mixture of isomers, Pentanol (mixture of isomers)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 227 PLN
8.22255.1000 8.22255.2500
Alkohol amylowy (mieszanina izomerów), EMPLURA®, Supelco®
Alkohol amylowy (mieszanina izomerów)
Formuła: C₅H₁₂O
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 30899-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 250-378-8
Jednostka: 1105
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test