Drukuj
Osmium(III) chloride hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Osmium trichloride hydrate
318705000 318700025
ACRO318705000EA 901 PLN
ACRO318705000 ACRO318700025
Osmium(III) chloride hydrate
Osmium(III) chloride hydrate
Formuła: Cl₃Os·H₂O
MW: 314.6 g/mol
Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149815
Numer CAS: 14996-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-587-7
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %