Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
33480.01
33480.03
33480.06
33480.01EA
982
PLN
33480.01
33480.03
33480.06
Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Osmium(III) chloride trihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 135296-80-9
Molecular Formula: Cl3Os.3H2O
Formula Weight: 350.60 (296.56anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011148
Formuła:
Cl₃Os·H₂O Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011148 Numer CAS: 135296-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-587-7 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |