Drukuj
n-oktadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
O652-100G O652-25G O652-500G
SIALO652-100GEA 337 PLN
SIALO652-100G SIALO652-25G SIALO652-500G
n-oktadekan, Sigma-Aldrich®
n-oktadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Temp. Wrzenia: 316,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…29 °C
Gęstość: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009007
Numer CAS: 593-45-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-790-3