Nitrooctan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18950.09
L18950.04
L18950.09EA
2550
PLN
L18950.09
L18950.04
Nitrooctan metylu ≥98%
Nitrooctan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2483-57-0
Molecular Formula: C3H5NO4
Formula Weight: 119.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Ester-like
Boiling Point: 195-198°
Beilstein Reference: 1758670
MDL No.: MFCD00075480
Formuła:
C₃H₅NO₄ Temp. Wrzenia: 195…198 °C Gęstość: 1,294 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075480 Numer CAS: 2483-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-622-0 |