Nitrooctan etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
A14433.06
A14433.14
A14433.22
A14433.06EA
465
PLN
A14433.06
A14433.14
A14433.22
Nitrooctan etylu ≥97%
Nitrooctan etylu
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Formuła:
C₄H₇NO₄ MW: 133.1 g/mol Temp. Wrzenia: 93…95 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.202 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007403 Numer CAS: 626-35-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-944-7 |