Drukuj
Nitrooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
192333-25G 192333-5G
SIAL192333-25GEA 705 PLN
SIAL192333-25G SIAL192333-5G
Nitrooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Nitrooctan etylu
Formuła: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…95 °C (13.3 hPa)
Gęstość: 1.226 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00007403
Numer CAS: 626-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-944-7