Drukuj
Metaboran sodu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
S0251-1KG S0251-500G
SIALS0251-1KGEA 300 PLN
SIALS0251-1KG SIALS0251-500G
Metaboran sodu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Metaboran sodu tetrahydrat
Formuła: BNaO₂·4H₂O
MW: 137.86 g/mol
Temp. topnienia: 57
Numer MDL: MFCD00149205
Numer CAS: 10555-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-891-6