Metaboran sodu tetrahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
A11803.0EEA
1090
PLN
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
Metaboran sodu tetrahydrat ≥98%
Metaboran sodu tetrahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Formuła:
BNaO₂·4H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149205 Numer CAS: 10555-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-891-6 |