Drukuj
Metaboran sodu tetrahydrat 98.5%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 329 PLN
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Metaboran sodu tetrahydrat 98.5%, extra_pure
Metaboran sodu tetrahydrat
Formuła: BNaO₂·4H₂O
MW: 137.86 g/mol
Temp. topnienia: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149205
Numer CAS: 10555-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-891-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.0 %