Drukuj
Metaboran sodu tetrahydrat, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
36736.A1 36736.A7
36736.A1EA 500 PLN
36736.A1 36736.A7
Metaboran sodu tetrahydrat, tech.
Metaboran sodu tetrahydrat
CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Physical Form: -8 Mesh Crystalline Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Formuła: BNaO₂·4H₂O
MW: 137.86 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 53 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149205
Numer CAS: 10555-76-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-891-6