Drukuj
Triacetoksyborowodorek sodu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 423 PLN
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Triacetoksyborowodorek sodu 97%
Triacetoksyborowodorek sodu
Formuła: C₆H₁₀BNaO₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012211
Numer CAS: 56553-60-7
Jednostka: 3396
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %