Drukuj
Triacetoksyborowodorek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43705.0025 8.43705.0100
8.43705.0025EA 963 PLN
8.43705.0025 8.43705.0100
Triacetoksyborowodorek sodu, Sigma-Aldrich®
Triacetoksyborowodorek sodu
Formuła: C₆H₁₀BNaO₆
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012211
Numer CAS: 56553-60-7
Jednostka: 3396
ADR: 4.3 (4.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 110 - 114 °C
Molar Mass 211.94 g/mol