Drukuj
Triacetoksyborowodorek sodu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B22060.22 B22060.14 B22060.06
B22060.22EA 1460 PLN
B22060.22 B22060.14 B22060.06
Triacetoksyborowodorek sodu 95%
Triacetoksyborowodorek sodu
Purity: 95% CAS No.: 56553-60-7 Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH Formula Weight: 211.94 Melting Point: ca 110° dec. Beilstein Reference: 4047608 UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00012211
Formuła: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211.94 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 110 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012211
Numer CAS: 56553-60-7
Jednostka: 3396
ADR: 4.3 III