Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
3828-07EA 3140 PLN
3828-07 3828-01
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny ≥99.0% (by acidimetry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Na₂HPO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs