Drukuj
Etanolan sodu 21% in ethanol, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksylan sodu
213222500 213220010
ACRO213222500EA 265 PLN
ACRO213222500 ACRO213220010
Etanolan sodu 21% in ethanol, pure
Etanolan sodu
Formuła: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 0.868 g/cm³
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012417
Numer CAS: 141-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %