Drukuj
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksylan sodu
M-Clarity™ quality level = MQ100
71210-250G 71210-50G
SIAL71210-250GEA 239 PLN
SIAL71210-250G SIAL71210-50G
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Etanolan sodu
Formuła: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012417
Numer CAS: 141-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 II