Drukuj
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
156248-100G 156248-500G 156248-5G
SIAL156248-100GEA 181 PLN
SIAL156248-100G SIAL156248-500G SIAL156248-5G
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Etanolan sodu
Formuła: C₂H₅NaO
Temp. topnienia: 260 °C
Gęstość: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012417
Numer CAS: 141-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5
Jednostka: 3206
ADR: 4.2,II