Drukuj
Etanolan sodu 96%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksylan sodu
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 259 PLN
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Etanolan sodu 96%, pure
Etanolan sodu
Formuła: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012417
Numer CAS: 141-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5
Jednostka: 3095
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %