Etanolan sodu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 141-52-6
Molecular Formula: NaOCH2CH3
Formula Weight: 68.05
Flash Point: 30°(86°F)
Odour: Irritating
pH: 13
Melting Point:
Formuła:
C₂H₅NaO Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 0,868 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012417 Numer CAS: 141-52-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5 Jednostka: 3206 ADR: 4.2,II Klasyfikacja Merck : 14,8613 |