Drukuj
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksylan sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
8.20871.0250EA 215 PLN
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
Etanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Etanolan sodu
Formuła: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012417
Numer CAS: 141-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-487-5
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material