Drukuj
diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0823-1KGEA 1140 PLN
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 4.1 - 4.5
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤0.003%