Drukuj
Metakrylan butylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 144 PLN
8.00585.0100 8.00585.0500
Metakrylan butylu stabilised, Sigma-Aldrich®
Metakrylan butylu
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009444
Numer CAS: 97-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-615-1
Jednostka: 2227
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C