Drukuj
Metakrylan butylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ester butylowy kwasu metakrylowego
216620010 216620051
ACRO216620010EA 343 PLN
ACRO216620010 ACRO216620051
Metakrylan butylu 99% stabilised
Metakrylan butylu
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 163
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009444
Numer CAS: 97-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-615-1
Jednostka: 2227
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ