Drukuj
Methylmagnesium bromide 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
183548000 183541000
183548000.EA 1280 PLN
183548000. 183541000.
Methylmagnesium bromide 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formuła: CH₃BrMg
Gęstość: 1,035 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000041
Numer CAS: 75-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-844-1
Jednostka: 1928
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy grey to brown to black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 2.85 to 3.20 M
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %