Drukuj
Methylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377381000 377388000
377381000.EA 467 PLN
377381000. 377388000.
Methylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formuła: CH₃BrMg
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000041
Numer CAS: 75-16-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-844-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M