Metoksyoctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methoxyacetic methyl ester
B22528.14
B22528.22
B22528.36
B22528.14EA
212
PLN
B22528.14
B22528.22
B22528.36
Metoksyoctan metylu ≥99%
Metoksyoctan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 6290-49-9
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1742944
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008451
Formuła:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 g/mol Temp. Wrzenia: 129…130 °C Gęstość: 1.051 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008451 Numer CAS: 6290-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 228-539-9 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...