Drukuj
Metoksyoctan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
165091000 165095000 165090250
ACRO165091000EA 467 PLN
ACRO165091000 ACRO165095000 ACRO165090250
Metoksyoctan metylu 99%
Metoksyoctan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 129…130 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008451
Numer CAS: 6290-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-539-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %