Ethyl methoxyacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methoxyacetic ethyl ester
A18770.09
A18770.18
A18770.09EA
358
PLN
A18770.09
A18770.18
Ethyl methoxyacetate ≥98%
Ethyl methoxyacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3938-96-3
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.401
Boiling Point: 44-46°/9mm
Beilstein Reference: 1744761
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009176
Formuła:
C₅H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 44…46 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,00 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009176 Numer CAS: 3938-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-521-7 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |