Chlorek metoksyacetylu ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabiised with magnesium oxide (MgO) ~ 0,3 %
Stabilized with ca 0.3% magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 38870-89-2
Molecular Formula: CH3OCH2COCl
Formula Weight: 108.52
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point:
Formuła:
C₃H₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 112…113 °C Temp. topnienia: < –40 °C Gęstość: 1,185 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000728 Numer CAS: 38870-89-2 Numer WE (dawny EINECS): 254-169-2 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |