Kwas metoksyoctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methoxyacetic acid
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
AB135072.1000
B22917.0BEA
1650
PLN
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
ABCRAB135072.1000
Kwas metoksyoctowy ≥97%
Kwas metoksyoctowy
Purity: 97%
CAS No.: 625-45-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4165
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 8°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 635800
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004308
Formuła:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 g/mol Temp. Wrzenia: 202…204 °C Temp. topnienia: 8 °C Gęstość: 1.174 Temp. Zapłonu: 114 °C (237 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004308 Numer CAS: 625-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-894-6 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |