Drukuj
Kwas metoksyoctowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxyacetic acid
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 2820 PLN
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Kwas metoksyoctowy 97+%
Kwas metoksyoctowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 1.174 g/cm³
Temp. Zapłonu: 121 °C
Numer MDL: MFCD00004308
Numer CAS: 625-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-894-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %