Drukuj
Kwas metoksyoctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methoxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
194557-250G 194557-50G
SIAL194557-250GEA 531 PLN
SIAL194557-250G SIAL194557-50G
Kwas metoksyoctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas metoksyoctowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004308
Numer CAS: 625-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-894-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II