Drukuj
Metanol ≥99.7% (by GC), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L 24229-18L 24229-7L
24229-160KGEA 8550 PLN
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L HONC24229-18L HONC24229-7L
Metanol ≥99.7% (by GC), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Metanol
Beilstein Number: 1098229
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.7 %
Boiling range 64 - 65 °C
Density (D 20/20) 0.791 - 0.793
Refractive index (n 20/D) 1.328 - 1.330
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HCOOH) Max. 0.003 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Identity (IR) complying
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Reducing impurities complying
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) Max. 0.003 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Benzene (GC) Max. 2 ppm
UV-absorption complying
Impurity A (GC) complying
Related substances (GC) complying
Appearance complying
Residual solvents complying
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %