Siarczan lantanu(III) hydrat ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dilanthanum trisulphate hydrate
43106.22
43106.36
43106.22EA
732
PLN
43106.22
43106.36
Siarczan lantanu(III) hydrat ≥99.9%
Siarczan lantanu(III) hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 57804-25-8
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 566.00(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.821
Melting Point: dec. white heat
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formuła:
La₂O₁₂S₃·H₂O MW: 584.02 Temp. topnienia: Dec. (white heat) Gęstość: 2.821 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149760 Numer CAS: 57804-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-239-6 |