Drukuj
Lanthanum(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Lanthanum trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
211605-100G 211605-500G
SIAL211605-100GEA 646 PLN
SIAL211605-100G SIAL211605-500G
Lanthanum(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride hydrate
Formuła: Cl₃La·H₂O
MW: 263.28
Temp. Wrzenia: 1000
Temp. topnienia: 96
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149753
Numer CAS: 20211-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5