Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lanthanum trichloride hydrate
43120.22
43120.36
43120.22EA
578
PLN
43120.22
43120.36
Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 20211-76-1
Molecular Formula: LaCl3.xH2O
Formula Weight: 245.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
pH: 5
Melting Point: 91° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149753
Formuła:
Cl₃La·H₂O MW: 263.28 Temp. Wrzenia: 1000 Temp. topnienia: 91 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149753 Numer CAS: 20211-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5 |