Drukuj
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lanthanum trichloride hydrate
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 367 PLN
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Formuła: Cl₃La·H₂O
MW: 263.28
Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149753
Numer CAS: 20211-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-237-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %