Drukuj
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197650010 197650050
ACRO197650010EA 1270 PLN
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Formuła: Cl₆K₂Os
Temp. topnienia: 600 °C
Gęstość: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011371
Numer CAS: 16871-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-893-6
Jednostka: 3290
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)