Dipotassium hexachloroosmate (≥38,7% Os)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 16871-60-6
Molecular Formula: K2Cl6Os
Formula Weight: 481.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7635
MDL No.: MFCD00011371
Formuła:
Cl₆K₂Os Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011371 Numer CAS: 16871-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-893-6 Klasyfikacja Merck : 14,7635 |