Etoksylan potasu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Etanolan potasu
14263.30
14263.A1
14263.30EA
1110
PLN
14263.30
14263.A1
Etoksylan potasu ≥95%
Etoksylan potasu
Purity: 95%
CAS No.: 917-58-8
Molecular Formula: C2H5KO
Formula Weight: 84.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to pale brown
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in ethanol, ether
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00054277
Formuła:
C₂H₅KO MW: 84.16 g/mol Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054277 Numer CAS: 917-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-029-0 Jednostka: 3206 ADR: 4.2 II |