Drukuj
Hydrat hydrazyny (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorotlenek hydrazyniowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
225819-100ML 225819-500ML
SIAL225819-100MLEA 161 PLN
SIAL225819-100ML SIAL225819-500ML
Hydrat hydrazyny (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Hydrat hydrazyny
Formuła: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: –51.7 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00149931
Numer CAS: 10217-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9
Jednostka: 2030
ADR: 8 II