18-Pentatriakontanon ≥85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41445.14
41445.22
41445.14EA
658
PLN
41445.14
41445.22
18-Pentatriakontanon ≥85%, Technical Grade
18-Pentatriakontanon
Purity: 97+%
CAS No.: 504-53-0
Molecular Formula: C35H70O
Formula Weight: 506.94
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 79-80°
Solubility: Soluble in benzene
MDL No.: MFCD00048491
Antiblocking agent
Formuła:
C₃₅H₇₀O MW: 506.94 g/mol Temp. Wrzenia: 543 Temp. topnienia: 79…80 °C Gęstość: 0.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048491 Numer CAS: 504-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-993-1 |