Kwas etoksyoctowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Ethoxyacetic acid
B24194.14
B24194.22
B24194.14EA
740
PLN
B24194.14
B24194.22
Kwas etoksyoctowy 98
Kwas etoksyoctowy
Purity: 98%
CAS No.: 627-03-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CO2H
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Pungent
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1743037
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004310
Formuła:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 g/mol Temp. Wrzenia: 207 °C Gęstość: 1.102 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004310 Numer CAS: 627-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-978-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |