Ethynylcyclopentane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53483.03
H53483.06
H53483.14
H53483.03EA
418
PLN
H53483.03
H53483.06
H53483.14
Ethynylcyclopentane ≥97%
Ethynylcyclopentane
Purity: 97%
CAS No.: 930-51-8
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.432
Boiling Point: 107-109°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00013744
Formuła:
C₇H₁₀ Temp. Wrzenia: 107…109 °C Gęstość: 0,812 Temp. Zapłonu: 1 °C (34 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013744 Numer CAS: 930-51-8 ADR: 3,II |