Drukuj
Kwas octowy 99 - 100% 99-100%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
27221-1LEA 292 PLN
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
Kwas octowy 99 - 100% 99-100%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F